Anti-Prostaglandin E2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P9053-28D
USBIP9053-28DEA 556 EUR InStock
USBIP9053-28D
Anti-Prostaglandin E2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin E2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité