Anti-Prostaglandin F2 alpha, 8-iso- Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P9053-34J
USBIP9053-34JEA 574 EUR InStock
USBIP9053-34J
Anti-Prostaglandin F2 alpha, 8-iso- Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin F2 alpha, 8-iso-
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité