Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8k263]

Fournisseur: US Biological
P9102-70K-100
USBIP9102-70K-100EA 608 EUR InStock
USBIP9102-70K-100
Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8k263]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:100-1:200

Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: Monoclonal
Clone: 8k263
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité