Anti-PP1 gamma1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P9107-20A
USBIP9107-20AEA 736 EUR InStock
USBIP9107-20A
Anti-PP1 gamma1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: PP1 gamma1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité