Anti-PTP gamma Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
P9109-40J-FITC
USBIP9109-40J-FITCEA 884 EUR InStock
USBIP9109-40J-FITC
Anti-PTP gamma Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PTP gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité