Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i193]

Fournisseur: US Biological
P9192-01
USBIP9192-01EA 535 EUR InStock
USBIP9192-01
Anti-SPI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i193]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:30; Western Blot: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:100-1:250;

Type: Primary
Antigen: SPI1 (spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene)
Clonality: monoclonal
Clone: 9i193
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité