Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-QKI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))

Fournisseur: US Biological
Q0500-01E-FITC
USBIQ0500-01E-FITCEA 884 EUR InStock
USBIQ0500-01E-FITC
Anti-QKI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-1:100; Immunochemistry: 1:10-1:50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: QKI (QKI, KH domain containing, RNA binding)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité