Anti-QRFP Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
Q0575-55C
USBIQ0575-55CEA 1160 EUR InStock
USBIQ0575-55C
Anti-QRFP Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: QRFP Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité