Anti-RAD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A174]
Fournisseur: US Biological
R0451-01E
USBIR0451-01EEA 695 EUR InStock
USBIR0451-01E
Anti-RAD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A174]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml; Immunoprecipitation: 10 ?g/Immunoprecipitation: Reaction
Type: Primary
Antigen: RAD51 (RAD51 recombinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A174
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité