Anti-RAD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13E4]
Fournisseur: US Biological
R0451-01G1
USBIR0451-01G1EA 755 EUR InStock
USBIR0451-01G1
Anti-RAD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13E4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RAD51 (RAD51 recombinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 130000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité