Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Raf Kinase Inhibitor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A175]

Fournisseur: US Biological
R0495-52
USBIR0495-52EA 809 EUR InStock
USBIR0495-52
Anti-Raf Kinase Inhibitor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A175]
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 7-10 ?g/Immunoprecipitation: reaction; Western Blot: 1-3?g/ml

Type: Primary
Antigen: Raf Kinase Inhibitor Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 6A175
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité