Anti-ROR gamma T Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 11C47]
Fournisseur: US Biological
R1183-30H
USBIR1183-30HEA 761 EUR InStock
USBIR1183-30H
Anti-ROR gamma T Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 11C47]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ROR gamma T
Clonality: monoclonal
Clone: 11C47
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité