Anti-Renin, Pro/Mature Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H238]
Fournisseur: US Biological
R1460-05
USBIR1460-05EA 871 EUR InStock
USBIR1460-05
Anti-Renin, Pro/Mature Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H238]
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 25 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Renin, Pro/Mature
Clonality: monoclonal
Clone: 7H238
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité