Anti-Resistin-like Molecule, alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
R1587-07S
USBIR1587-07SEA 532 EUR InStock
USBIR1587-07S
Anti-Resistin-like Molecule, alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:10000); Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: Resistin-like Molecule, alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité