Anti-RDH11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
R1702-25B
USBIR1702-25BEA 633 EUR InStock
USBIR1702-25B
Anti-RDH11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RDH11 (retinol dehydrogenase 11 (all-trans/9-cis/11-cis))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité