Anti-Rho-GDI beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
R1998-21B
USBIR1998-21BEA 709 EUR InStock
USBIR1998-21B
Anti-Rho-GDI beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Rho-GDI beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité