Anti-Ring Finger Protein 36 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
R2031-90D
USBIR2031-90DEA 601 EUR InStock
USBIR2031-90D
Anti-Ring Finger Protein 36 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.5-2?g/ml; Immunochemistry: 2.5-3. 8?g/ml
Type: Primary
Antigen: Ring Finger Protein 36
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité