Anti-RLA, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K114]
Fournisseur: US Biological
R2032-50A
USBIR2032-50AEA 537 EUR InStock
USBIR2032-50A
Anti-RLA, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K114]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RLA, DR
Clonality: monoclonal
Clone: 5K114
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité