Anti-ROK alpha/ROCK-II Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H271]
Fournisseur: US Biological
R2998-26C
USBIR2998-26CEA 736 EUR InStock
USBIR2998-26C
Anti-ROK alpha/ROCK-II Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H271]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:5000
Type: Primary
Antigen: ROK alpha/ROCK-II
Clonality: monoclonal
Clone: 9H271
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité