Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RSPO-4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 8H192]

Fournisseur: US Biological
R9417-53
USBIR9417-53EA 789 EUR InStock
USBIR9417-53
Anti-RSPO-4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 8H192]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml Western Blot: 1-2?g/ml

Type: Primary
Antigen: RSPO-4
Clonality: monoclonal
Clone: 8H192
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité