Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Ryanodine Receptor 1,2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D748]

Fournisseur: US Biological
R9950-06A
USBIR9950-06AEA 1130 EUR InStock
USBIR9950-06A
Anti-Ryanodine Receptor 1,2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D748]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000; Western Blot: 1:5000

Type: Primary
Antigen: Ryanodine Receptor 1,2
Clonality: monoclonal
Clone: 6D748
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Frog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité