Anti-S-Adenosyl-Homocysteine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S0056-21
USBIS0056-21EA 761 EUR InStock
USBIS0056-21
Anti-S-Adenosyl-Homocysteine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S-Adenosyl-Homocysteine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité