Anti-Salmonella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
S0060-29B
USBIS0060-29BEA 460 EUR InStock
USBIS0060-29B
Anti-Salmonella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Salmonella sp.
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité