Anti-Salmonella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
S0060-29C
USBIS0060-29CEA 460 EUR InStock
USBIS0060-29C
Anti-Salmonella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Salmonella sp.
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité