Anti-Scavenger Receptor BI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S0099-01C
USBIS0099-01CEA 614 EUR InStock
USBIS0099-01C
Anti-Scavenger Receptor BI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Neutralization: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 1:50-1:200; Immunoprecipitation: 1:100; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: Scavenger Receptor BI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité