Anti-Scavenger Receptor A Type I/II Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6A458]
Fournisseur: US Biological
S0099-06
USBIS0099-06EA 441 EUR InStock
USBIS0099-06
Anti-Scavenger Receptor A Type I/II Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6A458]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:
Type: Primary
Antigen: Scavenger Receptor A Type I/II
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A458
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité