Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Secretory Component Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: NI 194-4 (A89-39)]

Fournisseur: US Biological
S0630-01B
USBIS0630-01BEA 864 EUR InStock
USBIS0630-01B
Anti-Secretory Component Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: NI 194-4 (A89-39)]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: ?1:25; Immunochemistry: ?1:20; Western Blot: ?1:50

Type: Primary
Antigen: Secretory Component
Clonality: Monoclonal
Clone: NI 194-4 (A89-39)
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité