Anti-Secretory Component Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
S0630-01P
USBIS0630-01PEA 742 EUR InStock
USBIS0630-01P
Anti-Secretory Component Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Secretory Component
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité