Anti-Semaphorin 5A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S0668-57G
USBIS0668-57GEA 601 EUR InStock
USBIS0668-57G
Anti-Semaphorin 5A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0. 03?g/ml; Immunochemistry: 4-6?g/ml
Type: Primary
Antigen: Semaphorin 5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité