Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Pi9-17]

Fournisseur: US Biological
S1000-77P2
USBIS1000-77P2EA 748 EUR InStock
USBIS1000-77P2
Anti-SERPINB9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Pi9-17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINB9 (serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 9)
Clonality: Monoclonal
Clone: Pi9-17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité