Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H119]

Fournisseur: US Biological
S1000-85
USBIS1000-85EA 1060 EUR InStock
USBIS1000-85
Anti-SERPINA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H119]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml

Type: Primary
Antigen: SERPINA4 (serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H119
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité