Anti-Serotonin Receptor 3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S1001-19L1
USBIS1001-19L1EA 633 EUR InStock
USBIS1001-19L1
Anti-Serotonin Receptor 3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Serotonin Receptor 3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité