Anti-SGK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E3]
Fournisseur: US Biological
S1010-84D
USBIS1010-84DEA 703 EUR InStock
USBIS1010-84D
Anti-SGK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SGK1 (serum/glucocorticoid regulated kinase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité