Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCML1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]

Fournisseur: US Biological
S1012-36
USBIS1012-36EA 703 EUR InStock
USBIS1012-36
Anti-SCML1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: SCML1 (sex comb on midleg-like 1 (Drosophila))
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité