Anti-Shigella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
S1013-15C
USBIS1013-15CEA 460 EUR InStock
USBIS1013-15C
Anti-Shigella sp. Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Shigella sp.
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité