Anti-Siglec-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B858]
Fournisseur: US Biological
S1013-57E13
USBIS1013-57E13EA 878 EUR InStock
USBIS1013-57E13
Anti-Siglec-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B858]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:500; Immunochemistry: 1:50-1:250
Type: Primary
Antigen: Siglec-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B858
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité