Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Specific Intracellular Adhesion Molecule Grabbing Nonintegrin R1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 8J189]

Fournisseur: US Biological
S1013-69
USBIS1013-69EA 1420 EUR InStock
USBIS1013-69
Anti-Specific Intracellular Adhesion Molecule Grabbing Nonintegrin R1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 8J189]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:25-1:50

Type: Primary
Antigen: Specific Intracellular Adhesion Molecule Grabbing Nonintegrin R1
Clonality: Monoclonal
Clone: 8J189
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité