Anti-SIK2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S1013-72N
USBIS1013-72NEA 513 EUR InStock
USBIS1013-72N
Anti-SIK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:100-1:400
Type: Primary
Antigen: SIK2 (salt-inducible kinase 2)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité