Anti-SKI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S1013-89V
USBIS1013-89VEA 701 EUR InStock
USBIS1013-89V
Anti-SKI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000; Immunochemistry: 2-2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SKI (v-ski avian sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité