Anti-KCNT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F769]
Fournisseur: US Biological
S1014-19R1
USBIS1014-19R1EA 520 EUR InStock
USBIS1014-19R1
Anti-KCNT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F769]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1-10 ?g/ml; Immunochemistry:0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KCNT2 (potassium channel, subfamily T, member 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F769
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité