Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Slo2.2 Sodium Activated Potassium Channel Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F770]

Fournisseur: US Biological
S1014-19R5
USBIS1014-19R5EA 587 EUR InStock
USBIS1014-19R5
Anti-Slo2.2 Sodium Activated Potassium Channel Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F770]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1-10 ?g/ml; Immunochemistry:0.1-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Slo2.2 Sodium Activated Potassium Channel
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F770
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité