Anti-SMURF1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S1014-60M
USBIS1014-60MEA 403 EUR InStock
USBIS1014-60M
Anti-SMURF1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SMURF1 (SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité