Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCOR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D768]

Fournisseur: US Biological
S1014-63Y
USBIS1014-63YEA 597 EUR InStock
USBIS1014-63Y
Anti-NCOR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D768]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:250

Type: Primary
Antigen: NCOR2 (nuclear receptor corepressor 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D768
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité