Anti-Sodium-dependent Vitamin C Transporter 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5327-40-100
USBIS5327-40-100EA 742 EUR InStock
USBIS5327-40-100
Anti-Sodium-dependent Vitamin C Transporter 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Sodium-dependent Vitamin C Transporter 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité