Anti-Solute Carrier Family 7, SCL7A5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-07F
USBIS5329-07FEA 601 EUR InStock
USBIS5329-07F
Anti-Solute Carrier Family 7, SCL7A5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 64000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 7, SCL7A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité