Anti-Solute Carrier Family 7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-08C
USBIS5329-08CEA 590 EUR InStock
USBIS5329-08C
Anti-Solute Carrier Family 7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité