Anti-Solute Carrier Family 7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-08G
USBIS5329-08GEA 704 EUR InStock
USBIS5329-08G
Anti-Solute Carrier Family 7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20-30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité