Anti-solute carrier family 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-13
USBIS5329-13EA 742 EUR InStock
USBIS5329-13
Anti-solute carrier family 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: solute carrier family 12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité