Anti-Solute Carrier Family 12a3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-13B
USBIS5329-13BEA 559 EUR InStock
USBIS5329-13B
Anti-Solute Carrier Family 12a3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 12a3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité