Anti-Solute Carrier Family 23A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5329-23D
USBIS5329-23DEA 649 EUR InStock
USBIS5329-23D
Anti-Solute Carrier Family 23A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 23A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité